Print…
Ácido cloroacético 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
220321000 220320010
ACRO220321000EA 28.2 EUR
ACRO220321000 ACRO220320010
Ácido cloroacético 99+%
Ácido cloroacético
Fórmula: ClCH₂COOH
Ponto de ebulição: 189 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Densidade: 1,58 g/cm³
Ponto de Inflamação: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002683
Número CAS: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 63 °C
Water ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥99.0 %