Print…

4-Chlorobutyric acid, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

C29835-100G C29835-25G
SIALC29835-100GEA 231 EUR
SIALC29835-100G SIALC29835-25G
4-Chlorobutyric acid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobutyric acid
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 311 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 16 °C
Densidade: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002818
Número CAS: 627-00-9
EINECS: 210-977-7

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR