Print…
2'-Chloroacetanilide 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(2-Chlorophenyl)acetamide
A14711.14 A14711.22 A14711.36
A14711.14EA 32.9 EUR
A14711.14 A14711.22 A14711.36
2'-Chloroacetanilide 98
2'-Chloroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 533-17-5 Molecular Formula: C8H8ClNO Formula Weight: 169.61 Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 2086967 Merck Reference: 14,2111 MDL No.: MFCD00045169
Fórmula: C₈H₈ClNO
Peso Molecular: 169.61 g/mol
Ponto de ebulição: 325
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045169
Número CAS: 533-17-5
EINECS: 208-555-2
Merck Index: 13,02128