Print…
2,2-Dichloroacetamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 34.9 EUR
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dichloroacetamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fórmula: C₂H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 233 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008015
Número CAS: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C