2,2-Dichloroacetamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L00315.09
L00315.18
L00315.09EA
42.6
EUR
L00315.09
L00315.18
2,2-Dichloroacetamide ≥98%
2,2-Dichloroacetamide
Purity: 98+%
CAS No.: 683-72-7
Molecular Formula: C2H3Cl2NO
Formula Weight: 127.96
Melting Point: 96-101°
Boiling Point: 233-234°
MDL No.: MFCD00008015
Fórmula:
C₂H₃Cl₂NO Ponto de ebulição: 233…234 °C Ponto de Fusão: 96…101 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008015 Número CAS: 683-72-7 EINECS: 211-674-2 |