Print…
Cloroacetamida, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Chloroacetamide
C0267-1KG C0267-100G C0267-500G
SIALC0267-1KGEA 116 EUR
SIALC0267-1KG SIALC0267-100G SIALC0267-500G
Cloroacetamida, Sigma-Aldrich®
Cloroacetamida
Fórmula: C₂H₄ClNO
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008027
Número CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127