Print…
Cloroacetamida para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Chloroacetamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02412.0100 8.02412.1000 8.02412.9025
8.02412.0100EA 27.9 EUR
8.02412.0100 8.02412.1000 8.02412.9025
Cloroacetamida para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloroacetamida
Fórmula: C₂H₄ClNO
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008027
Número CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127
Encomendar
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 115 - 118 °C
Molar Mass 93.51 g/mol
Bulk Density 760 kg/m3
Boiling Point 220 °C
Vapor Pressure 0.0026 hPa (20 °C)
Flash Point 170 °C
Density (20 °C) no data available
pH 3.8 - 4.1 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Saturation concentration (20 °C) Air,no data available
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials