Print…
Cloroacetamida 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloroacetamide
148410010 148410050 148415000
ACRO148410010EA 81.1 EUR
ACRO148410010 ACRO148410050 ACRO148415000
Cloroacetamida 98%
Cloroacetamida
Fórmula: C₂H₄ClNO
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 116…120 °C
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008027
Número CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Ammonium chloride (NH4Cl) ≤0.5 %