3-Chloropropionyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 625-36-5
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -32°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 635814
UN No.: 3389
MDL No.: MFCD00000747
Fórmula:
C₃H₄Cl₂O Ponto de ebulição: 143…145 °C Ponto de Fusão: –32 °C Densidade: 1,325 Ponto de Inflamação: 59 °C (138 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000747 Número CAS: 625-36-5 EINECS: 210-890-4 UN: 3389 ADR: 6.1,I |