Print…
3-Chloropropionyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
109991000 109995000
ACRO109991000EA 51.5 EUR
ACRO109991000 ACRO109995000
3-Chloropropionyl chloride 98%
3-Chloropropionyl chloride
Fórmula: C₃H₄Cl₂O
Peso Molecular: 126.97 g/mol
Ponto de ebulição: 143…145 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1.33 g/cm³
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000747
Número CAS: 625-36-5
EINECS: 210-890-4
UN: 3489
ADR: 6.1 I
Encomendar
Appearance Clear colorless to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol