Print…
5-Cloro-2-pentanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 5-Chloropentan-2-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C62603-100G C62603-25G
SIALC62603-100GEA 210 EUR
SIALC62603-100G SIALC62603-25G
5-Cloro-2-pentanona, Sigma-Aldrich®
5-Cloro-2-pentanona
Fórmula: C₅H₉ClO
Ponto de ebulição: 71 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –48 °C
Densidade: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001008
Número CAS: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III