Print…
Tricloroacetonitrilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08222.0050 8.08222.0250
8.08222.0050EA 90.4 EUR
8.08222.0050 8.08222.0250
Tricloroacetonitrilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Tricloroacetonitrilo
Fórmula: C₂Cl₃N
Peso Molecular: 144.39 g/mol
Ponto de ebulição: 85.7
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001842
Número CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09757