Print…
Cloroacetonitrilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02604.0100 8.02604.0250
8.02604.0100EA 59.8 EUR
8.02604.0100 8.02604.0250
Cloroacetonitrilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloroacetonitrilo
Fórmula: C₂H₂ClN
Ponto de ebulição: 125 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001885
Número CAS: 107-14-2
EINECS: 203-467-0
UN: 2668
ADR: 6.1 (3),I