Print…
2-Clorobutano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C28898-100ML C28898-250ML
SIALC28898-100MLEA 34.5 EUR
SIALC28898-100ML SIALC28898-250ML
2-Clorobutano, Sigma-Aldrich®
2-Clorobutano
Fórmula: C₄H₉Cl
Ponto de ebulição: 68 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –132 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000871
Número CAS: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01560