Print…
1-Cloropropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C68555-100ML C68555-500ML
SIALC68555-100MLEA 78.6 EUR
SIALC68555-100ML SIALC68555-500ML
1-Cloropropano, Sigma-Aldrich®
1-Cloropropano
Fórmula: C₃H₇Cl
Ponto de ebulição: 46 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –122,8 °C
Densidade: 1,3914 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –31 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000995
Número CAS: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032