Print…
1,4-Dichlorobutane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D59100-1KG D59100-250G
SIALD59100-1KGEA 194 EUR
SIALD59100-1KG SIALD59100-250G
1,4-Dichlorobutane, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorobutane
Fórmula: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 153,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001011
Número CAS: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III