Print…
1,3-Dicloropropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D72204-100G D72204-25G
SIALD72204-100GEA 580 EUR
SIALD72204-100G SIALD72204-25G
1,3-Dicloropropano, Sigma-Aldrich®
1,3-Dicloropropano
Fórmula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 120,4 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1717 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000999
Número CAS: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II