Print…
Hexanal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W255726-100G-K W255726-1KG-K W255726-25G-K
SIALW255726-100G-KEA 229 EUR
SIALW255726-100G-K SIALW255726-1KG-K SIALW255726-25G-K
Hexanal, Sigma-Aldrich®
Hexanal
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 131 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007027
Número CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01766