Butiraldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W221910-100G-K
W221910-1KG-K
W221910-25G-K
SIALW221910-100G-KEA
193
EUR
SIALW221910-100G-K
SIALW221910-1KG-K
SIALW221910-25G-K
Butiraldeído, Sigma-Aldrich®
Butiraldeído
Fórmula:
C₄H₈O Ponto de ebulição: 76 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –99 °C Densidade: 0,803 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –12 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007023 Número CAS: 123-72-8 EINECS: 204-646-6 UN: 1129 ADR: 3,II Merck Index: 13,01591 |