Print…
Butiraldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W221902-1KG-K W221902-20KG-K W221902-4KG-K
SIALW221902-1KG-KEA 131 EUR
SIALW221902-1KG-K SIALW221902-20KG-K SIALW221902-4KG-K
Butiraldeído, Sigma-Aldrich®
Butiraldeído
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 76 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007023
Número CAS: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
UN: 1129
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01591