Print…
Óxido de propileno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0016-500ML E0016-25ML
TCIAE0016-500MLEA 32 EUR
TCIAE0016-500ML TCIAE0016-25ML
Óxido de propileno ≥99.0% (por GC)
Óxido de propileno
Fórmula: C₃H₆O
Ponto de ebulição: 34°C
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -37°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005126
Número CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 14,07856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324f366e85dbe7852ab02813d82f45e928419d63&vid=324f366e85dbe7852ab02813d82f45e928419d63&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %