Print…
Óxido de propileno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-Metiloxirano, (±)-Óxido de propileno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.1001
8.07027.0100EA 20 EUR
8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.1001
Óxido de propileno para síntese, Sigma-Aldrich®
Óxido de propileno
Fórmula: C₃H₆O
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 34.3
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005126
Número CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3 I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 405 g/l (20 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 58.07 g/mol
Boiling Point 34.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 585 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 36 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Hill Formula C3H6O