Print…
1,2-Epoxibutano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,2-Butylene oxide, 1,2-Butylene Oxide, 1,2-Epoxybutane, Ethylethylene Oxide, Ethyloxirane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20551.0100 8.20551.1000 8.20551.2500
8.20551.0100EA 31.6 EUR
8.20551.0100 8.20551.1000 8.20551.2500
1,2-Epoxibutano para síntese, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxibutano
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 63
Ponto de Fusão: –130 °C
Densidade: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005153
Número CAS: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility 59 g/l (20 °C)
Melting Point -130 °C
Molar Mass 72.1 g/mol
Boiling Point 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 188 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Refractive Index 1.3835 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 19 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C