Print…
6-Bromo-1-hexanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
270090025 270090100 270090500
ACRO270090025EA 66.6 EUR
ACRO270090025 ACRO270090100 ACRO270090500
6-Bromo-1-hexanol 95%
6-Bromo-1-hexanol
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 104…106 °C (5 mmHg)
Densidade: 1,32 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002983
Número CAS: 4286-55-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %