4-Bromo-1-butanol cont. varying amounts of THF, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 33036-62-3
Molecular Formula: C4H9BrO
Formula Weight: 153.02
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 32°(91°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Yellow
Boiling Point: 63-65°/5mm
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00015387
Fórmula:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH Ponto de ebulição: 63…65 °C (5 mmHg) Ponto de Inflamação: 32 °C (91 °F) Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00015387 Número CAS: 33036-62-3 EINECS: 251-355-5 UN: 1987 ADR: 3,III |