Print…
3-Bromo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
167169-100G 167169-25G 167169-5G
SIAL167169-100GEA 526 EUR
SIAL167169-100G SIAL167169-25G SIAL167169-5G
3-Bromo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-propanol
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 138.99 g/mol
Ponto de ebulição: 145
Densidade: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002942
Número CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6