Print…
3-Bromo-1-propanol 92%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
403200250 403200050
ACRO403200250EA 101 EUR
ACRO403200250 ACRO403200050
3-Bromo-1-propanol 92%
3-Bromo-1-propanol
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 62 °C (5 mmHg)
Densidade: 1,6 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002942
Número CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %