Print…
3-Bromo-1-propanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
349700050 349700250 349701000
ACRO349700050EA 35 EUR
ACRO349700050 ACRO349700250 ACRO349701000
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 138.99 g/mol
Ponto de ebulição: 62 °C (5 mmHg)
Densidade: 1.6 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002942
Número CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %