Print…
11-Bromo-1-undecanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
184136-10G 184136-50G
SIAL184136-10GEA 149 EUR
SIAL184136-10G SIAL184136-50G
11-Bromo-1-undecanol, Sigma-Aldrich®
11-Bromo-1-undecanol
Fórmula: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Ponto de ebulição: 350 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004752
Número CAS: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3