Print…
11-Bromo-1-undecanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
293440100 293440500
ACRO293440100EA 41.7 EUR
ACRO293440100 ACRO293440500
11-Bromo-1-undecanol 97%
11-Bromo-1-undecanol
Fórmula: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Ponto de ebulição: 165…170 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…47 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004752
Número CAS: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥96.0 %