Print…
1-Bromo-2-methoxyethane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Bromoethyl methyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
238155-25G 238155-5G
SIAL238155-25GEA 79.7 EUR
SIAL238155-25G SIAL238155-5G
1-Bromo-2-methoxyethane, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-methoxyethane
Fórmula: BrH₂CCH₂OCH₃
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000236
Número CAS: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
UN: 3271
ADR: 3,III