Print…
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
134708-100G 134708-25G
SIAL134708-100GEA 220 EUR
SIAL134708-100G SIAL134708-25G
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Bronopol
Fórmula: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Ponto de ebulição: 388 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 130…133 °C
Densidade: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007390
Número CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432