Bronopol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol
A11639.22
A11639.36
A11639.PG
A11639.22EA
157
EUR
A11639.22
A11639.36
A11639.PG
Bronopol ≥98%
Bronopol
Purity: 98+%
CAS No.: 52-51-7
Molecular Formula: C3H6BrNO4
Formula Weight: 199.99
pH: 5-7
Melting Point: ca 122-132°
Beilstein Reference: 1705868
Merck Reference: 14,1447
UN No.: 3241
MDL No.: MFCD00007390
Fórmula:
HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH Ponto de ebulição: 388 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼122…132 °C Densidade: 1,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007390 Número CAS: 52-51-7 EINECS: 200-143-0 UN: 3241 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,1447 |