Bromofluoroacetato de Etilo ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bromofluoroacetic ethyl ester, Ethylbromofluoroacetate
B21579.06
B21579.14
B21579.06EA
57.1
EUR
B21579.06
B21579.14
Bromofluoroacetato de Etilo ≥97%
Bromofluoroacetato de Etilo
Purity: 97%
CAS No.: 401-55-8
Molecular Formula: FBrCHCO2CH2CH3
Formula Weight: 184.99
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4255
Boiling Point: 154°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042095
Fórmula:
BrFCHCOOCH₂CH₃ Ponto de ebulição: 154 °C Densidade: 1,540 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042095 Número CAS: 401-55-8 EINECS: 206-928-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |