Print…
Bromodifluoroacetato de Etilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
305800050 305800010 305800250
ACRO305800050EA 61 EUR
ACRO305800050 ACRO305800010 ACRO305800250
Bromodifluoroacetato de Etilo 98%
Bromodifluoroacetato de Etilo
Fórmula: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Peso Molecular: 202.98 g/mol
Ponto de ebulição: 112 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.583 g/cm³
Ponto de Inflamação: 21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042069
Número CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %