Print…
Ácido bromoacético ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14403.0B A14403.0I A14403.30
A14403.0BEA 105 EUR
A14403.0B A14403.0I A14403.30
Ácido bromoacético ≥98%
Ácido bromoacético
Purity: 98+% CAS No.: 79-08-3 Molecular Formula: C2H3BrO2 Formula Weight: 138.95 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 207-209° Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 506167 Merck Reference: 14,1400 UN No.: 3425 MDL No.: MFCD00002678
Fórmula: BrCH₂COOH
Ponto de ebulição: 207…209 °C
Ponto de Fusão: 44…49 °C
Densidade: 1,930
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002678
Número CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1400