Print…
Ácido bromoacético 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
106570010 106572500 106570025 106570100
ACRO106570010EA 128 EUR
ACRO106570010 ACRO106572500 ACRO106570025 ACRO106570100
Ácido bromoacético 98+%
Ácido bromoacético
Fórmula: BrCH₂COOH
Ponto de ebulição: 208 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Densidade: 1,93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002678
Número CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01384
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %