Print…
6-Bromocaproic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Bromohexanoic acid
A15761.14 A15761.22 A15761.36
A15761.14EA 69.2 EUR
A15761.14 A15761.22 A15761.36
6-Bromocaproic acid ≥98%
6-Bromocaproic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4224-70-8 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 95°(203°F) Odour: Odourless Boiling Point: 165-170°/20mm Beilstein Reference: 1749740 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004422
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Peso Molecular: 195.06 g/mol
Ponto de ebulição: 165…170 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Densidade: 1.4068 g/cm³ (30 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004422
Número CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261