Print…
6-Bromocaproic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Bromohexanoic acid
165670250 165671000 165675000
ACRO165670250EA 54.8 EUR
ACRO165670250 ACRO165671000 ACRO165675000
6-Bromocaproic acid 98%
6-Bromocaproic acid
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Peso Molecular: 195.06 g/mol
Ponto de ebulição: 165…170 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004422
Número CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to light orange Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %