Print…
5-Bromovaleric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18329.0050 8.18329.0250
8.18329.0050EA 92.6 EUR
8.18329.0050 8.18329.0250
5-Bromovaleric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
5-Bromovaleric acid
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004414
Número CAS: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 38 - 41 °C
Molar Mass 181.02 g/mol
Boiling Point 142 - 145 °C (17 hPa)
Flash Point 112 °C