Print…
11-Bromoundecanoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
423160250 423161000 423160010
ACRO423160250EA 43.8 EUR
ACRO423160250 ACRO423161000 ACRO423160010
11-Bromoundecanoic acid 98%
11-Bromoundecanoic acid
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₉COOH
Ponto de ebulição: 173…174 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002732
Número CAS: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)