Print…
Methyl-5-bromovalerate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
126460100 126460250
ACRO126460100EA 68.4 EUR
ACRO126460100 ACRO126460250
Methyl-5-bromovalerate 97%
Methyl-5-bromovalerate
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Ponto de ebulição: 79…80 °C (5,33 hPa)
Densidade: 1,36 g/cm³
Ponto de Inflamação: 99 °C
Número MDL : MFCD00000265
Número CAS: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %