Print…
Ethyl-5-bromovalerate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
129100-100G 129100-25G 129100-5G
SIAL129100-100GEA 479 EUR
SIAL129100-100G SIAL129100-25G SIAL129100-5G
Ethyl-5-bromovalerate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-5-bromovalerate
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 104 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,2849 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000266
Número CAS: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2