Print…
Ethyl-5-bromovalerate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156540250 156541000
ACRO156540250EA 95.5 EUR
ACRO156540250 ACRO156541000
Ethyl-5-bromovalerate 99%
Ethyl-5-bromovalerate
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 104…109 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,32 g/cm³
Ponto de Inflamação: 103 °C
Número MDL : MFCD00000266
Número CAS: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %