Print…
6-Bromohexanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
235555-10G 235555-50G
SIAL235555-10GEA 81.3 EUR
SIAL235555-10G SIAL235555-50G
6-Bromohexanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
6-Bromohexanoyl chloride
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄COOCl
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000761
Número CAS: 22809-37-6
EINECS: 245-236-7
UN: 3265
ADR: 8,II