Print…
3-Bromopropionyl chloride 95% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
161990250 161991000
ACRO161990250EA 76.1 EUR
ACRO161990250 ACRO161991000
3-Bromopropionyl chloride 95% tech.
3-Bromopropionyl chloride
Fórmula: BrH₂CCH₂COOCl
Ponto de ebulição: 55…57 °C (17 mmHg)
Densidade: 1,7 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000746
Número CAS: 15486-96-1
EINECS: 239-515-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %