Print…
Bromoacetyl bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B56412-100G B56412-500G B56412-5G
SIALB56412-100GEA 53.9 EUR
SIALB56412-100G SIALB56412-500G SIALB56412-5G
Bromoacetyl bromide, Sigma-Aldrich®
Bromoacetyl bromide
Fórmula: BrCH₂COOBr
Peso Molecular: 201.85 g/mol
Ponto de ebulição: 148
Densidade: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000115
Número CAS: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN: 2513
ADR: 8 II