Print…
Bromoacetyl bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A19580.14 A19580.22 A19580.36
A19580.14EA 35.5 EUR
A19580.14 A19580.22 A19580.36
Bromoacetyl bromide ≥98%
Bromoacetyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 598-21-0 Molecular Formula: BrCH2COBr Formula Weight: 201.86 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Acrid Boiling Point: 147-150° Beilstein Reference: 605440 UN No.: 2513 MDL No.: MFCD00000115
Fórmula: BrCH₂COOBr
Ponto de ebulição: 147…150 °C
Densidade: 2,324
Ponto de Inflamação: >105 °C (221 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000115
Número CAS: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN: 2513
ADR: 8,II