Print…
Bromoacetyl bromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
106601000 106605000
ACRO106601000EA 59.2 EUR
ACRO106601000 ACRO106605000
Bromoacetyl bromide 98%
Bromoacetyl bromide
Fórmula: BrCH₂COOBr
Peso Molecular: 201.85 g/mol
Ponto de ebulição: 148
Densidade: 2.31 g/cm³
Ponto de Inflamação: >105 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000115
Número CAS: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN: 2513
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %