Print…
Etil Bromopiruvato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
E14578-100G E14578-25G E14578-5G
SIALE14578-100GEA 348 EUR
SIALE14578-100G SIALE14578-25G SIALE14578-5G
Etil Bromopiruvato, Sigma-Aldrich®
Etil Bromopiruvato
Fórmula: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 98…100 °C (13 hPa)
Densidade: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000204
Número CAS: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8,II